Learn More
Bis(2,4,6-triclorofenil)oxalato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10085760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10085760 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10085760 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402660050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    130.65€ / 5 g
    Ahorro 23.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2, 4, 6-trichlorophenyl)oxalate
Nombre de nota 98%
CAS 1165-91-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 188°C to 192°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H4Cl6O4
Número MDL MFCD00043061
Cantidad 5 g
Sinónimo bis 2,4,6-trichlorophenyl oxalate, bis 2,4,6-trichlorophenyl ethanedioate, oxalic acid bis 2,4,6-trichlorophenyl ester, 2,4,6-trichlorophenyl oxalate, ethanedioic acid, bis 2,4,6-trichlorophenyl ester, bis-tcpo, acmc-20a7jt, gevpiwpywjzspr-uhfffaoysa
Clave InChI GEVPIWPYWJZSPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)OC(=O)C(=O)OC2=C(C=C(C=C2Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC bis(2,4,6-triclorofenil)oxalato
Peso molecular (g/mol) 448.89
PubChem CID 160567
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.89
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(2,4,6-trichlorophenyl)oxalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.