Learn More
Ácido bis(2,4,4-trimetilpentilo)fosfino, TRC
Código de producto. 30135667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135667 5 g 5 g
30132816 50 g 50 g
30007804 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5857085G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83411-71-6
Fórmula molecular C16H35O2P
Peso molecular (g/mol) 290.42
Nombre IUPAC ácido bis(2,4,4-trimetilpentilo)fosfinico
SMILES CC(CC(C)(C)C)CP(=O)(O)CC(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H35O2P/c1-13(9-15(3,4)5)11-19(17,18)12-14(2)10-16(6,7)8/h13-14H,9-12H2,1-8H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.2375