Learn More
Éter bis(2,3-dicloropropílico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2,3-dichloropropyl) Ether |
| CAS | 7774-68-7 |
| Fórmula molecular | C6 H10 Cl4 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Bis(2,3-dichloropropyl) Ether, Propane, 1,2-dichloro-3-(2,3-dichloropropoxy)-, Ether, bis(2,3-dichloropropyl) (8CI), Propane, 1,1'-oxybis[2,3-dichloro- (9CI), 1,2-Dichloro-3-(2,3-dichloropropoxy)propane, Bis(2,3-Dichloropropyl) ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10Cl4O/c7-1-5(9)3-11-4-6(10)2-8/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | ClCC(Cl)COCC(Cl)CCl |
| Nombre IUPAC | 1,2-dicloro-3-(2,3-dicloropropoxi)propano |
| Peso molecular (g/mol) | 239.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.9486 |