Learn More
Fosfato Bis(2,3-dibromopropilo), TRC
Código de producto. 30003458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003458 250 mg 250 miligramos
17982865 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB426235250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5412-25-9
Fórmula molecular C6H11Br4O4P
Peso molecular (g/mol) 497.74
Sinónimo 2,3-Dibromo-1-propanol 1,1’-(Hydrogen Phosphate), Bis(2,3-dibromopropyl) Hydrogen Phosphate, Bis(2,3-dibromopropyl) Phosphate, NSC 3239
Nombre IUPAC Fosfato de hidrógeno BIS(2,3-dibromopropilo)
SMILES C(C(CBr)Br)OP(=O)(O)OCC(CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2,3-dibromopropyl) Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11Br4O4P/c7-1-5(9)3-13-15(11,12)14-4-6(10)2-8/h5-6H,1-4H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.7128
Porcentaje de pureza >95%