Learn More
Bis(2,3-dibromopropoxi)tetrabromobisfenol A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabromobisphenol A dibromopropyl ether |
| CAS | 21850-44-2 |
| Fórmula molecular | C21 H20 Br8 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Tetrabromobisphenol A-bis(2,3-dibromopropyl ether), Tetrabromobisphenol A-dibromopropyl ether, Benzene, 1,1'-(1-methylethylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)- (9CI, ACI), 1,1'-(1-Methylethylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] (ACI), Propane, 2,2-bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]- (8CI), 1,1'-Isopropylidenebis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene], 1,3-Dibromo-5-[2-[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]propan-2-yl]-2-(2,3-dibromopropoxy)benzene, 2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[4-(2,3-dibromopropoxy)-3,5-dibromophenyl]propane, 2,2-Bis[4-(2,3-dibromopropyloxy)-3,5-dibromophenyl]propane, 2,2-Bis[[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropyloxy)]phenyl]propane, 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A bis(2,3-dibromopropyl) ether, 4,4'-Isopropylidenebis[2,6-dibromo-1-(2,3-dibromopropoxy)benzene], Bis(2,3-dibromopropoxy)tetrabromobisphenol A, Bromkal 66-8, D 5532, E-R 08N, FCP 680, FCP 680G, FG 3100, Fire Cut P 680, Fire Cut P 680G, Fire Guard 3100, Flame Cut 121K, Flame Cut 121R, FR 720, GX 5532, HP 800A, OBE, PE 68, PE 68 (fireproofing agent), Pyroguard SR 720, Pyroguard SR 720N, Saytex HP 800A, Saytex HP 800AG, SR 720, SR 720N, TBBPA-DBPE, Tetrabromobisphenol A 2,3-dibromopropyl ether, Tetrabromobisphenol A bis(2,3-dibromopropyl ether), TexFRon 9001, XZ 6800 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20Br8O2/c1-21(2,11-3-15(26)19(16(27)4-11)30-9-13(24)7-22)12-5-17(28)20(18(29)6-12)31-10-14(25)8-23/h3-6,13-14H,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(c1cc(Br)c(OCC(Br)CBr)c(Br)c1)c2cc(Br)c(OCC(Br)CBr)c(Br)c2 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dibromo-5-[2-[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxi)fenil]propan-2-il]-2-(2,3-dibromopropoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 943.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 935.493 |