Learn More
Ácido bis[2-(2-mercaptobenzoil)hidrazida] 2,2'-ditiobis-benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis[2-(2-mercaptobenzoyl)hydrazide] 2,2'-Dithiobis-benzoic Acid |
| CAS | 292615-39-5 |
| Fórmula molecular | C28H22N4O4S4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Bis[2-(2-mercaptobenzoyl)hydrazide] 2,2'-Dithiobis-benzoic Acid, NSC 704782 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H22N4O4S4/c33-25(17-9-1-5-13-21(17)37)29-31-27(35)19-11-3-7-15-23(19)39-40-24-16-8-4-12-20(24)28(36)32-30-26(34)18-10-2-6-14-22(18)38/h1-16,37-38H,(H,29,33)(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36) |
| SMILES | Sc1ccccc1C(=O)NNC(=O)c2ccccc2SSc3ccccc3C(=O)NNC(=O)c4ccccc4S |
| Nombre IUPAC | 2-sulfanil-N'-[2-[[2-[[(2-sulfanilbenzoil)amino]carbamoil]fenil]disulfanil]benzoil]benzohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 606.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 606.0524 |