Learn More
Éter bis[2-(2-cloroetoxi)etílico], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis[2-(2-chloroethoxy)ethyl] Ether |
| CAS | 638-56-2 |
| Fórmula molecular | C8H16Cl2O3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1,1'-Oxybis[2-(2-chloroethoxy)ethane], 1,11-Dichloro-3,6,9-trioxaundecane Bis(2-(2-chlorethoxy)ethyl)ether, Bis(2-(2-chloroethoxy)ethyl) Ether, Diethylene Glycol Bis(2-chloroethyl) Ether, NSC 39639, Tetraethylene Glycol Dichloride, β,β'-Di(β-chloroethoxy)diethyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16Cl2O3/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h1-8H2 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1cc2c(cc1)Sc3c(cccc3)N2 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-cloroetoxi)-2-[2-(2-cloroetoxi)etoxi]etano |
| Peso molecular (g/mol) | 231.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0476 |