Learn More
Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil), TRC
Código de producto. 30330751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330751 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30330751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB592180100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sebacic Acid, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) Ester
CAS 52829-07-9
Fórmula molecular C28 H52 N2 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Decanedioic acid, bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester (9CI), 770DF, ADK Stab LA 77, ADK Stab LA 77Y, Adeka LA 77, Adeka Stab LA 77Y, Adekastab LA 77, Antioxidant 770, BLS 1770, Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone) sebacate, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) decanedioate, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate, Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) sebecate, Bis-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) 1,10-decanedioate, Chisorb 770, Eversorb 90, GW 480, HA 10, HA 7OG, HALS 770, HS 770, Hillite 77, Hisorb 770, JF 90, Kemistab 77, LA 77, LA 77G, LA 77Y, LS 770, Light Stabilizer 770, Lowilite 77, MA 90, Mark LA 77, NF 90, Riasorb UV 770, SB-UVA 677, Sanol, Sanol 770, Sanol LS 107, Sanol LS 700, Sanol LS 770, Sanol LS 770P, Songlight 7700, Sumisorb 577, T 770, TIN 770, TN 770, Tinuvin 770, Tinuvin 770DF, Tinuvin 770DF1, Tinuvin 770LS, Tinuvin DF 770, UV 770, UV 770DF, Uvinul 4077, Uvinul 4077H, Viosorb 04, ZX 70, Sebacic acid, bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester, Sebacic Acid, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C28H52N2O4/c1-25(2)17-21(18-26(3,4)29-25)33-23(31)15-13-11-9-10-12-14-16-24(32)34-22-19-27(5,6)30-28(7,8)20-22/h21-22,29-30H,9-20H2,1-8H3
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2
Nombre IUPAC bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il) decanodioato
Peso molecular (g/mol) 480.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.3927