Learn More
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil) sebacato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440666 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15440666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54025.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 52829-07-9 | C28H52N2O4 | 480.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate
CAS 52829-07-9
Punto de fusión 82°C to 85°C
Temperatura de inflamación 216°C (421°F)
Fórmula molecular C28H52N2O4
Número MDL MFCD00134709
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Sinónimo bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl sebacate, bis 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl decanedioate, tinuvin 770, sanol, sumisorb 577, tinuvin 770df, tinuvin 770ls, sanol 770, sanol ls 700, sanol ls 770
Clave InChI RWMYPXKVMUFMKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CNCC(C)(C)C1OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC1C(C)(C)CNCC1(C)C
Nombre IUPAC bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il) decanodioato
Peso molecular (g/mol) 480.73
PubChem CID 164282
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.72
Porcentaje de pureza 98%