Learn More
Bis(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)níquel(II), 98%
Código de producto. 11368438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368438 25 g 25 g
11358438 1 g 1 g
11348438 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040470.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Reactivo de desplazamiento de RMN, precursor de óxido de níquel | CAS: 14481-08-4 | C₂H₃₄NiO₃ | 425,24 g/mol
Reactivo de desplazamiento NMR, precursor del óxido de níquel
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14481-08-4
Fórmula molecular C22H38NiO4
Peso molecular (g/mol) 425.24
Número MDL MFCD00192348
Clave InChI FPQQRRXEOLXSCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate nickel ii, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato nickel ii , min-ni ni tmhd 2
PubChem CID 131675868
Nombre IUPAC (E)-5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilhept-4-en-3-ona; níquel
SMILES [Ni++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel(II)
Punto de fusión 223°C to 225°C
Punto de ebullición 90°C to 110°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
RU– Solo para uso en investigación