Learn More
Alfa Aesar™ Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II), 99%
Código de producto. 11342468
Cambiar vista
Click to view available options
5g
Código de producto.
11342468 5g
1 options
Código de producto. 11342468 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor 014516.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Deposición al vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II)
CAS 14040-05-2
Punto de fusión 198°C
Punto de ebullición 100°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Fórmula molecular C22H38CuO4
Número MDL MFCD00058920
Cantidad 5 g
Sinónimo copper bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 2,2,6,6-tetramethyl-5-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy cuprio oxy hept-4-en-3-one
Clave InChI JGMGCTZGOAONPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC copper(2+) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
Peso molecular (g/mol) 430.09
PubChem CID 91663146
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.05
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Powder