Learn More
Bis(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)cobalto(II), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384068 0.5 g 0.50 g
11374068 2 g 2 g
11364068 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041359.02
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Precursor del proceso de CVD
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(II) is used in nano-material, thin films and ferroelectric metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13986-53-3
Fórmula molecular C22H38CoO4
Peso molecular (g/mol) 425.48
Número MDL MFCD00233616
Clave InChI KLJJOSZRALJWDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato cobalt ii, cobalt 2+ bis 2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
PubChem CID 57369563
Nombre IUPAC cobalto(2+); 2,2,6,6-tetrametil-5-oxohept-3-en-3-olato
SMILES [Co++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(II)
Punto de fusión 143°C
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 0.5 g
Información de solubilidad Soluble in hydrocarbons,alcohols and ethers. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.46
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Polvo