Learn More
Bis(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)calcio(II), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338718 2 g 2 g
11308718 0.5 g 0.50 g
11318718 10 g 10 g
11328718 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11338718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041589.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 118448-18-3 | C22H38CaO4 | 406.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118448-18-3
Fórmula molecular C22H38CaO4
Peso molecular (g/mol) 406.62
Número MDL MFCD00064757
Clave InChI DOOFPPIHJGRIGW-OLHSYEKISA-L
Sinónimo ca tmhd 2, calcium bis dipivaloylmethanate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato calcium
PubChem CID 14598209
Nombre IUPAC calcio; (Z)-2,2,6,6-tetrametil-5-oxohept-3-en-3-olato; (E)-2,2,6,6-tetrametil-5-oxohept-3-en-3-olato
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium(II)
Punto de fusión 202°C to 206°C
Punto de ebullición 205°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 2 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.57
Porcentaje de pureza 99.99%
Forma física Polvo