Learn More
Bis(2,2,6,6-tetrametilo-3,5-heptanedionato)hidrato de bario(II), +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362488 1 g 1 g
11352488 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014539.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MOCVD de superconductores
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17594-47-7
Fórmula molecular C22H38BaO4
Peso molecular (g/mol) 503.87
Número MDL MFCD00058709
Clave InChI VJRLFEOHKCDHBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium-dpm, ba tmhd 2, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato barium ii, barium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate tetramer, barium bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate hydrate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate barium ii, barium-thd, barium bis dipivaloylmethanate, barium ii 2,2,6,6-tetramethylheptanedionate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5 heptanedionato barium ii
PubChem CID 17749137
Nombre IUPAC bario(2+); (Z)-2,2,6,6-tetrametil-5-oxohept-3-en-3-olato; hidrato
SMILES [Ba++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II) hydrate
Punto de fusión 172°C
Color Blanco
Punto de ebullición 225°C (0.3 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN1564
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.85 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo blanco
compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II)
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..