Learn More
Bis(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)bario(II), 99,99 % (base metálica sin Sr) < 500 ppm de Sr
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II) |
| Punto de fusión | 200°C |
| Punto de ebullición | 225°C (0.3 mmHg) |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica sin Sr) < 500 ppm de Sr |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN1564 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 503.85 |
| Porcentaje de pureza | 99.99% |
| Forma física | Polvo |