Learn More
Fosfito de bis(2,2,2-trifluoroetilo), téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491858 1 g 1 g
15401868 5 g 5 g
15411868 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55562.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 92466-70-1 | C4H4F6O3P+ | 245.037 g/mol
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite was used in the synthesis of bis(2,2,2-trifluoroethyl phosphorochloridate. It was also employed as reagent for the synthesis of mono- and diesters of phosphorous acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó fosfito de bis(2,2,2-trifluoroetilo) en la síntesis de fosforoclorhidrato de bis(2,2,2-trifluoroetilo). También se utilizó como reactivo para la síntesis de mono y diésteres de ácido fosforoso.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92466-70-1
Fórmula molecular C4H4F6O3P+
Peso molecular (g/mol) 245.037
Número MDL MFCD00063314
Clave InChI IMDCVAFSSZPRRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonate, phosphonic acid bis 2,2,2-trifluoroethyl ester, oxo-bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphanium, phosphonic acid, bis 2,2,2-trifluoroethyl ester, bis trifluoroethyl phosphonate, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphite, bis 2,2,2-trifluoroethyl hydrogen phosphite, oxobis 2,2,2-trifluoroethoxy-??-phosphanylium, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphite, technical grade
PubChem CID 6386648
Nombre IUPAC oxo-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)fosfanio
SMILES C(C(F)(F)F)O[P+](=O)OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite
Densidad 1.545 g/mL
Punto de ebullición 43°C to 44°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Fórmula lineal (CF3CH2O)2P(O)H
Índice de refracción 1.332
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.05
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido