Learn More
Bis(2,2,2-trifluoroetil)amina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359345 1 g 1 g
11369345 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359345 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16709.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 407-01-2 | C4H5F6N | 181.081 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 407-01-2
Fórmula molecular C4H5F6N
Peso molecular (g/mol) 181.081
Número MDL MFCD00042094
Clave InChI GTJGHXLFPMOKCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78999
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-(2,2,2-trifluoroetil)etanamina
SMILES C(C(F)(F)F)NCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Densidad 1.1
Punto de ebullición 70°C to 71°C
Índice de refracción 1.301
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 1811926
Sinónimo bis 2,2,2-trifluoroethyl amine, bis trifluoroethyl amine, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-3-azapentane, 2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl ethanamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl, bis trifluoroethyl-amin, acmc-1aha1, 1,1,15,5,5-hexafluoro-3-azapentane, ethanamine,2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl, 2,2,2-tris fluoranyl-n-2,2,2-tris fluoranyl ethyl ethanamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.08
Porcentaje de pureza 96%