Learn More
Bis(2,2,2-trifluoroetoxi)metano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)methane |
| CAS | 6263-71-4 |
| Fórmula molecular | C5H6F6O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1'-[Methylenebis(oxy)]bis[2,2,2-trifluoroethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6F6O2/c6-4(7,8)1-12-3-13-2-5(9,10)11/h1-3H2 |
| SMILES | FC(F)(F)COCOCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trifluoro-2-(2,2,2-trifluoroetoximetoxi)etano |
| Peso molecular (g/mol) | 212.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0272 |