Learn More
Fosforoclorurato de bis(2,2,2-tricloroetilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2,2,2-Trichloroethyl) Phosphorochloridate |
| CAS | 17672-53-6 |
| Fórmula molecular | C4H4Cl7O3P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Bis(2,2,2-trichloroethyl) Chlorophosphate, 1,1,1-Trichloro-2-[chloro(2,2,2-trichloroethoxy)phosphoryl]oxyethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4Cl7O3P/c5-3(6,7)1-13-15(11,12)14-2-4(8,9)10/h1-2H2 |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)COP(=O)(Cl)OCC(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-tricloro-2-[cloro(2,2,2-tricloroetoxi)fosforil]oxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 379.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.7718 |