Learn More
Bis[(1S)-3,4-dihidro-1-fenil-2(1H)-isoquinolinil]-metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis[(1S)-3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinyl]-methanone |
| CAS | 1534326-81-2 |
| Fórmula molecular | C31 H28 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methanone, bis[(1S)-3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinyl]-, Solifenacin Succinate Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H28N2O/c34-31(32-21-19-23-11-7-9-17-27(23)29(32)25-13-3-1-4-14-25)33-22-20-24-12-8-10-18-28(24)30(33)26-15-5-2-6-16-26/h1-18,29-30H,19-22H2/t29-,30-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(N1CCc2ccccc2[C@@H]1c3ccccc3)N4CCc5ccccc5[C@@H]4c6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | bis[(1S)-1-fenil-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 444.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 444.2202 |