Learn More
Éter bis(1-pirenilmetil), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(1-pyrenylmethyl) Ether |
| CAS | 74833-81-1 |
| Fórmula molecular | C34 H22 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H22O/c1-3-21-7-9-25-11-13-27(29-17-15-23(5-1)31(21)33(25)29)19-35-20-28-14-12-26-10-8-22-4-2-6-24-16-18-30(28)34(26)32(22)24/h1-18H,19-20H2 |
| SMILES | C(OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34)c5ccc6ccc7cccc8ccc5c6c78 |
| Nombre IUPAC | 1-(piren-1-ilmetoximetil)pireno |
| Peso molecular (g/mol) | 446.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.1671 |