Learn More
2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de bis(1-metiletilo), Mikromol™
Descripción
2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de bis(1-metiletilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(1-methylethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 21881-78-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Bis(1-methylethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H26 N2 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bis(1-methylethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Nimodipine Imp. B (EP), Nimodipine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N2O6/c1-11(2)28-20(24)17-13(5)22-14(6)18(21(25)29-12(3)4)19(17)15-8-7-9-16(10-15)23(26)27/h7-12,19,22H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C)C |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dipropan-2-ilo |
| Mostrar más |