Learn More
Éter bis(1-metil-2-hidroxietilo), TRC
Código de producto. 30135987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135987 1 g 1 g
30008160 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135987 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5853001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-61-2
Fórmula molecular C6 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 134.17
Sinónimo 2,2'-Oxydi-1-propanol, 2,4-Dimethyl-3-oxapentane-1,5-diol
Nombre IUPAC 2-(1-hidroxipropano-2-iloxi)propano-1-ol
SMILES CC(CO)OC(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(1-methyl-2-hydroxyethyl) Ether
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O3/c1-5(3-7)9-6(2)4-8/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0943