Learn More
Bis[1-hidroxipiridina-2(1H)-tionato-S,O]cobre(II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis[1-Hydroxypyridine-2(1H)-thionato-S,O]Copper(II) |
| CAS | 14915-37-8 |
| Fórmula molecular | C10H8CuN2O2S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C5H4NOS.Cu/c2*7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h2*1-4H;/q2*-1;+2 |
| SMILES | C1=CN2C(=[S][Cu+2]3([S]=C4C=CC=CN4[O-]3)[O-]2)C=C1 |
| Nombre IUPAC | cobre;1-oxidopiridina-2-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 315.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.9323 |