Learn More
Bis(1,5-ciclooctadieno)rodio(I) trifluorometanosulfonato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
15416305 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15416305 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039289.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99326-34-8 | C17H24F3O3RhS | 468.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99326-34-8
Fórmula molecular C17H24F3O3RhS
Peso molecular (g/mol) 468.34
Número MDL MFCD00143752
Clave InChI GOPBTCMAUMSOBX-QMDOQEJBSA-M
Sinónimo bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i triflate, rh cod 2 otf, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i trifl, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium triflate, rhodium 1+ ion bis 1,5-cyclooctadiene triflate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i trifluoromethane, n-tert-butyloxycarbonyl-n'-benzyloxymethyl-l-histidine, bis 1,5-cyclooctadiene-trifluoromethanesulfitorhodium i
PubChem CID 5702638
SMILES [Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
Cantidad 500 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno;rodio;trifluorometanosulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.34
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate