Learn More
Bis(1,5-ciclooctadieno)rodio(I) tetrafluoroborato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430650 1 g 1 g
11440650 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430650 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044031.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 35138-22-8 | C16H24BF4Rh | 406.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35138-22-8
Fórmula molecular C16H24BF4Rh
Peso molecular (g/mol) 406.08
Número MDL MFCD00075045
Clave InChI NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Sinónimo bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 5702662
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno;rodio;tetrafluoroborato
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis (1,5-cyclooctadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.08
Forma física Polvo