Learn More
Bis(1,5-ciclooctadieno)rodio(I) tetrafluoroborato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10707533 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10707533 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10694653 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10707533 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 375652500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 35138-22-8 | C16H24BF4Rh | 406.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35138-22-8
Fórmula molecular C16H24BF4Rh
Peso molecular (g/mol) 406.08
Número MDL MFCD00075045
Clave InChI NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Sinónimo bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 5702662
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno;rodio;tetrafluoroborato
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(1, 5-Cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Punto de fusión 210.0°C
Color Rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [Rh(cod)2]BF4
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.08
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.