Learn More
Hexafluoroantimonato de bis(1,5-ciclooctadieno)rodio(I), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis (1,5-cyclooctadiene)rhodium (I) hexafluoroantimonate |
| Color | Marrón |
| Cantidad | 250 mg |
| Número UN | UN3077 |
| Nombre IUPAC | λ¹-rhodium(1+) bis((1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene) hexafluorostibanuide |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 555.01 |
| Forma física | Polvo cristalino |