Learn More
Bis(1,5-ciclooctadieno)níquel(0), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0) |
| CAS | 1295-35-8 |
| Fórmula molecular | C16 H20 Ni |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,5-Cyclooctadiene Nickel Complex, Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel, Bis(cyclooctadiene)nickel, Bis(cyclooctadiene)nickel(0), Bis(cyclooctadienyl)nickel, Bis(η4-1,5-cyclooctadiene)nickel, Bis-1,5-cyclooctadienylnickel, Bis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]nickel, Di(1,5-cyclooctadiene)nickel, Dicyclooctadiene Nickel, Nickel Bis(cyclooctadiene), Nickel Dicyclooctadiene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C8H10.Ni/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;/h2*1,8H,2,4-5,7H2; |
| SMILES | C1CC2=CCCC(=C1)[Ni]23C4=CCCC3=CCC4 |
| Nombre IUPAC | 9,9'-espirobi[9 λ4-niquelabiciclo[3.3.1]nona-1,5-dieno] |
| Peso molecular (g/mol) | 271.023 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.092 |