Learn More
Bis(1,5-ciclooctadieno)níquel(0), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421527 10 g 10 g
15401527 0.5 g 0.50 g
15411527 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039234.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1295-35-8 | C16H24Ni | 275.06 g/mol
El bis(1,5-ciclooctadieno)níquel(0) se usa como catalizador para la cicloadición de 1,3-dienos y se usa para catalizar la adición de sulfuro de alilfenilo a los alquinos que conducen a 1,4-dienos. Además, participa como catalizador para la alfa-arilación asimétrica y heteroarilación de cetonas con cloroarenos, acoplamiento estereoselectivo borilativo cetona-dieno, cicloadición de benzamidas con alquinos internos y metil carboxilación de alcoholes homopropargílicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1295-35-8
Fórmula molecular C16H24Ni
Peso molecular (g/mol) 275.06
Número MDL MFCD00058902
Clave InChI JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
Sinónimo bis 1,5-cyclooctadiene nickel 0, bis 1,5-cyclooctadiene nickel, ni cod 2, ccris 5973, bis cyclooctadiene nickel 0, nickel, bis 1,5-cyclooctadiene, bis cyclooctadiene nickel, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; nickel, nickel biscod, pubchem16018
PubChem CID 6433264
SMILES [Ni].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Punto de fusión 60°C (decomposition)
Color Amarillo
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Número UN UN1325
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in benzene,toluene,terahydrofuran,ether,dimethyl formamide,hexamethylphosphoramide,N-methylpyrrolidinone. Insoluble in water.
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; níquel
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.06
Forma física cristalino/a/s