Learn More
Bis(1,5-ciclooctadieno)níquel(0), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401527 0.5 g 0.50 g
15411527 2 g 2 g
15421527 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15401527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039234.02
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1295-35-8 | C16H24Ni | 275.06 g/mol
El bis(1,5-ciclooctadieno)níquel(0) se usa como catalizador para la cicloadición de 1,3-dienos y se usa para catalizar la adición de sulfuro de alilfenilo a los alquinos que conducen a 1,4-dienos. Además, participa como catalizador para la alfa-arilación asimétrica y heteroarilación de cetonas con cloroarenos, acoplamiento estereoselectivo borilativo cetona-dieno, cicloadición de benzamidas con alquinos internos y metil carboxilación de alcoholes homopropargílicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1295-35-8
Fórmula molecular C16H24Ni
Peso molecular (g/mol) 275.06
Número MDL MFCD00058902
Clave InChI JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
Sinónimo bis 1,5-cyclooctadiene nickel 0, bis 1,5-cyclooctadiene nickel, ni cod 2, ccris 5973, bis cyclooctadiene nickel 0, nickel, bis 1,5-cyclooctadiene, bis cyclooctadiene nickel, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; nickel, nickel biscod, pubchem16018
PubChem CID 6433264
SMILES [Ni].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spécification
Nombre del producto químico o material Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Punto de fusión 60°C (decomposition)
Color Yellow
Olor Odorless
Cantidad 0.5 g
Número UN UN1325
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in benzene,toluene,terahydrofuran,ether,dimethyl formamide,hexamethylphosphoramide,N-methylpyrrolidinone. Insoluble in water.
Nombre IUPAC bis((1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene) nickel
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.06
Forma física Crystalline
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.