Learn More
Bis(1,5-ciclooctadieno)níquel(0), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Catalyst for isomerization and hydrosilyltion of unsaturated compounds. Co-catalyst for oligomerization/cyclooligomerization or polymerization of alkenes, Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0) is used as a catalyst for the cycloaddition of 1,3-dienes and used to catalyze the addition of allyl phenyl sulfide to alkynes leading to 1,4-dienes. It is involved as a catalyst for asymmetric alpha-arylation and heteroarylation of ketones with chloroarenes, stereoselective borylative ketone-diene coupling, cycloaddition of benzamides with internal alkynes and methyl carboxylation of homopropargylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Catalizador de isomerización e hidrosililación de compuestos no saturados.
- Cocatalizador de oligomerización/ciclooligomerización o polimerización de alquenos y butadieno.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis (1,5-cyclooctadiene)nickel (0) |
| Punto de fusión | 60°C (decomposition) |
| Color | Amarillo |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN1325 |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in benzene,toluene,terahydrofuran,ether,dimethyl formamide,hexamethylphosphoramide,N-methylpyrrolidinone. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.06 |
| Porcentaje de pureza | 96% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Sólido inflamable Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- MIXTURE LIST-Contain: Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel