Learn More
Tetrafluoroborato de bis(1,5-ciclooctadieno)iridio(I), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11368198
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Unit Size:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11368198 1 g 1 g
11358198 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11368198 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039414.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 35138-23-9 | C16H24BF4Ir | 495.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35138-23-9
Fórmula molecular C16H24BF4Ir
Peso molecular (g/mol) 495.39
Número MDL MFCD00079664
Clave InChI NKIQXDAGMKBVPE-QMDOQEJBSA-N
Sinónimo bis 1,5-cyclooctadiene iridium i tetrafluoroborate, ir cod 2 bf4, bis cyclooctadiene iridium i tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene iridium centn tetrafluoroborate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; tetrafluoroborate, iridium 1+ ion bis 1,5-cyclooctadiene tetrafluoroborate, iridium 1+ bis 1,5-cyclooctadiene, z,z-tetrafluoroborate
PubChem CID 5702646
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; iridio; tetrafluoroborato
SMILES [Ir+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifications
Nombre del producto químico o material Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform, methylene chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.4
Forma física Polvo