Learn More
Dicloruro de bis(1,5-ciclooctadieno)diiridio(I), TRC
Código de producto. 30329323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329323 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30329323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB423265500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I) Dichloride
CAS 12112-67-3
Fórmula molecular C16 H22 Cl2 Ir2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium Dimer, Chloro(cyclooctadiene)iridium Dimer, Cyclooctadieneiridium Chloride Dimer, Di-μ-Chlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Di-μ-Chlorobis(π-1,5-cyclooctadiene)diiridium, Di-μ-chlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)diiridium, Di-μ-chlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)diiridium(I), Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-eta)-1,5-cyclooctadiene]diiridium, Di-μ-chlorobis[(1,5-cyclooctadiene)iridium], Di-μ2-chlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Dichlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Dichlorobis(cyclooctadiene)diiridium, Dichlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)diiridium, NSC 326162, μ,μ-Dichlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Bis(μ-chloro)bis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Bis[μ-chloro(eta4-1,5-cyclooctadiene)iridium], Bis(chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium), Bis(chloro(cyclooctadiene)iridium), Bis(chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium), Bis((μ-chloro)(1,5-cyclooctadiene)iridium), 5-Chlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, (eta4-1,5-Cyclooctadiene)iridium Chloride Dimer, (1,5-Cyclooctadiene)iridium Chloride Dimer, (1,5-Cyclooctadiene)chloroiridium Dimer, 1,5-Cyclooctadiene Iridium Complex
Fórmula InChI InChI=1S/2C8H10.2ClH.2Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1,8H,2,4-5,7H2;2*1H;;
SMILES C1CC2=CCCC(=C1)[Ir]23Cl[Ir]4(Cl3)C5=CCCC4=CCC5
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; iridio; dicloruro
Peso molecular (g/mol) 669.686
Formula Weight (peso de la fórmula) 670.036