Learn More
Bis(1,3-ditian-2-il)metano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(1,3-dithian-2-yl)methane |
| CAS | 14947-51-4 |
| Fórmula molecular | C9 H16 S4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16S4/c1-3-10-8(11-4-1)7-9-12-5-2-6-13-9/h8-9H,1-7H2 |
| SMILES | C(C1SCCCS1)C2SCCCS2 |
| Nombre IUPAC | 2-(1,3-ditian-2-ilmetil)-1,3-ditiano |
| Peso molecular (g/mol) | 252.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0135 |