Learn More
Bis(1,3-ditian-2-il)metano-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(1,3-dithian-2-yl)methane-d2 |
| CAS | 105479-87-6 |
| Fórmula molecular | C9 2H2 H14 S4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16S4/c1-3-10-8(11-4-1)7-9-12-5-2-6-13-9/h8-9H,1-7H2/i7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C1SCCCS1)C2SCCCS2 |
| Nombre IUPAC | 2-[dideuterio(1,3-ditian-2-il)metil]-1,3-ditiano |
| Peso molecular (g/mol) | 254.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.026 |