Learn More
Éter bis(1,3-dicloroisopropílico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(1,3-Dichloroisopropyl) Ether |
| CAS | 59440-89-0 |
| Fórmula molecular | C6 H10 Cl4 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,2’-Oxybis[1,3-dichloro-propane] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10Cl4O/c7-1-5(2-8)11-6(3-9)4-10/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | ClCC(CCl)OC(CCl)CCl |
| Nombre IUPAC | 1,3-dicloro-2-[2-cloro-1-(clorometil)etoxi]propano |
| Peso molecular (g/mol) | 239.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.949 |