Learn More
Fosfato de bis(1,3-dicloro-2-propilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate |
| CAS | 72236-72-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 H11 Cl4 O4 P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1,3-dichloro-, hydrogen phosphate (9CI), Bis(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate, 1,3-Dichloro-2-propanol Hydrogen Phosphate, 2-Propanol, 1,3-dichloro-, hydrogen phosphate (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11Cl4O4P/c7-1-5(2-8)13-15(11,12)14-6(3-9)4-10/h5-6H,1-4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OP(=O)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl |
| Nombre IUPAC | fosfato de bis(1,3-dicloropropan-2-ilo) hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 319.93 |
| Mostrar más |