Learn More
Fosfato Bis(1,3-dicloro-2-propilo), TRC
Código de producto. 30009633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009633 100 mg 100 miligramos
30007731 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB419095100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72236-72-7
Fórmula molecular C6 H11 Cl4 O4 P
Peso molecular (g/mol) 319.93
Sinónimo 2-Propanol, 1,3-dichloro-, hydrogen phosphate (9CI), Bis(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate, 1,3-Dichloro-2-propanol Hydrogen Phosphate, 2-Propanol, 1,3-dichloro-, hydrogen phosphate (9CI)
Nombre IUPAC Fosfato de hidrógeno bis(1,3-dicloropropan-2-il)
SMILES OP(=O)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11Cl4O4P/c7-1-5(2-8)13-15(11,12)14-6(3-9)4-10/h5-6H,1-4H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.9149
Porcentaje de pureza >95%