Learn More
Fosfato de bis(1,3-dicloro-2-propilo)-d10, TRC
Código de producto. 30332386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30332386 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30332386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4190971MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate-d10
CAS 1477495-19-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 D10 H Cl4 O4 P
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1,3-Dichloro-2-propanol-d7 Hydrogen Phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11Cl4O4P/c7-1-5(2-8)13-15(11,12)14-6(3-9)4-10/h5-6H,1-4H2,(H,11,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D
SMILES [2H]C([2H])(Cl)C([2H])(OP(=O)(O)OC([2H])(C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl
Nombre IUPAC fosfato de bis[2-cloro-1-[cloro(dideuterio)metil]-1,2,2-trideuterio-etilo] hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 329.996
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.9777
Porcentaje de pureza >95