Learn More
Bis[1,2-bis(difenilfosfino)etano]paladio(0), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343628 1 g 1 g
11333628 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039233.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31277-98-2 | C52H48P4Pd | 903.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31277-98-2
Fórmula molecular C52H48P4Pd
Peso molecular (g/mol) 903.27
Número MDL MFCD00009880
Clave InChI FAFGMAGIYHHRKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium 0, pd dppe 2, pd diphos 2, bis diphos palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium, bis diphos palladium, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium
PubChem CID 2724231
Nombre IUPAC 2-difenilfosfaniletil(difenil)fosfano;paladio
SMILES [Pd].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 903.25
Forma física Polvo