Learn More
Birabresib, MedChemExpress
Código de producto. 16486788
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486788 10 mg 10 miligramos
16476906 100 mg 100 miligramos
16459337 5 mg 5 miligramos
16451196 200 mg 200 miligramos
16422867 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486788 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15743
MedChemExpress Birabresib (OTX-015) is a potent bromodomain (BRD2/3/4) inhibitor with IC50s ranging from 92 to 112 nM.
Birabresib (OTX-015) is a potent bromodomain (BRD2/3/4) inhibitor with IC50s ranging from 92 to 112 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Birabresib
CAS 202590-98-5
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H22ClN5O2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo OTX-015 MK-8628
Información de solubilidad DMSO : ≥ 49 mg/mL (99.60 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(O)C=C1)C[C@H]2C3=NN=C(C)N3C4=C(C(C)=C(C)S4)C(C5=CC=C(Cl)C=C5)=N2
Peso molecular (g/mol) 491.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.99
Porcentaje de pureza 98.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease