Learn More
Biprofeno, TRC
Código de producto. 30136246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136246 1 g 1 g
30011769 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136246 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3990501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6341-72-6
Fórmula molecular C15 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 226.27
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-fenilfenil)propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(biphenyl-4-yl)propanoic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Sinónimo (2RS)-2-(Biphenyl-4-yl)propanoic Acid, Flurbiprofen Imp. A (EP), Flurbiprofen Related Compound A (USP), 2-(Biphenyl-4-yl)propionic acid, Biprofen, [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid, α-methyl-, 4-Biphenylacetic acid, α-methyl- (8CI), Hydratropic acid, p-phenyl- (6CI,7CI), α-Methyl[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid, (±)-2-(4-Biphenyl)propionic acid, 16300Y1, 2-((1,1'-Biphenyl]-4-yl)propanoic acid, 2-(4-Biphenyl)propionic acid, 2-(4-Biphenylyl)propanoic acid, 2-(4-Biphenylyl)propionic acid, 2-(4-Phenylphenyl)propionic acid, NSC 16300
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O2/c1-11(15(16)17)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0994
Porcentaje de pureza >95%