Learn More
Bifenilindanona A, TRC
Código de producto. 30333454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333454 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30333454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB39791025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenylindanone A
CAS 866823-73-6
Fórmula molecular C30H30O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo 3'-[[(2-Cyclopentyl-2,3-dihydro-6,7-dimethyl-1-oxo-1H-inden-5-yl)oxy]methyl]-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid, Biphenyl indanone A, MRLSD 230
Fórmula InChI InChI=1S/C30H30O4/c1-18-19(2)28-25(15-26(29(28)31)22-7-3-4-8-22)16-27(18)34-17-20-6-5-9-24(14-20)21-10-12-23(13-11-21)30(32)33/h5-6,9-14,16,22,26H,3-4,7-8,15,17H2,1-2H3,(H,32,33)
SMILES Cc1c(C)c2C(=O)C(Cc2cc1OCc3cccc(c3)c4ccc(cc4)C(=O)O)C5CCCC5
Nombre IUPAC Ácido 4-[3-[(2-ciclopentil-6,7-dimetil-1-oxo-2,3-dihidroinden-5-il)oximetil]fenil]benzoico
Peso molecular (g/mol) 454.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.2144