Learn More
Bifenilo, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12909444 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12909444 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12909444 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.58€
    47.19€ / 1 ml
    Ahorro 11.39€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Bifenilo92-52-41000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 92-52-4
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Fórmula molecular C12H10
Número MDL MFCD00003054
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 1,1'-bifenilo
Solvent or Matrix Cloruro de metileno
Peso molecular (g/mol) 154.21
PubChem CID 7095
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:17097
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Biphenyl
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio