Learn More
Bifenilo, Mikromol™
Código de producto. 17912976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17912976 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17912976 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0918.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bifenilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl
CAS 92-52-4
Nombres de analitos o componentes Biphenyl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H10
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Biphenyl, Fenbufen Imp. C (EP), 1,1'-Biphenyl, Biphenyl (8CI), 1,1'-Diphenyl, Bibenzene, Carolid AL, Diphenyl, NSC 14916, Phenylbenzene, Tetrosin LY, Fenbufen Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES c1ccc(cc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1,1'-bifenilo
Peso molecular (g/mol) 154.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 154,0783 g/mol