Learn More
Bifenilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315696 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30315696 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC10630000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl
CAS 92-52-4
Nombres de analitos o componentes Biphenyl
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C12 H10
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Biphenyl, Fenbufen Imp. C (EP), 1,1'-Biphenyl, Biphenyl (8CI), 1,1'-Diphenyl, Bibenzene, Carolid AL, Diphenyl, NSC 14916, Phenylbenzene, Tetrosin LY, Fenbufen Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES c1ccc(cc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1,1'-bifenilo
Peso molecular (g/mol) 154.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 154,0783 g/mol