Learn More
Cloruro de bifenil-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470117 5 g 5 g
11480117 25 g 25 g
11490117 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21031.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1623-93-4 | C12H9ClO2S | 252.71 g/mol
It is a reactant for preparation of anilinopyrimidinesulfonamides as potential anticancer agents, synthesis of inhibitors of the hypoxia inducible factor pathway. It participates in the preparation of hydroxy-sulfonyl-piperidinyl butyramides as HDAC inhibitors and potential antitumors and is also involved in palladium-catalyzed desulfitative C-arylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactante para la preparación de anilinopirimidinasulfonamidas como potenciales antineoplásicos, síntesis de inhibidores de la vía del factor inducible de la hipoxia. Participa en la preparación de butiramidas de hidroxi-sulfonil-piperidinilo como inhibidores de la HDAC y posibles antitumorales, y también participa en la C-arilación desulfitativa catalizada por paladio.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de la humedad, las bases y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1623-93-4
Fórmula molecular C12H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 252.71
Número MDL MFCD00078658
Clave InChI ALBQXDHCMLLQMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-biphenylsulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-biphenylsulfonylchloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-phenylbenzene-1-sulfonyl chloride, 1,1-biphenyl-4-sulfonylchloride, pubchem20990
PubChem CID 74192
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl-4-sulfonyl chloride
Punto de fusión 112°C to 117°C
Punto de ebullición 200°C to 205°C (6 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2694373
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Nombre IUPAC Cloruro de 4-fenilbencenosulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.72
Porcentaje de pureza 97%