Learn More
Ácido bifenil-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459653 25 g 25 g
11469653 100 g 100 g
11479653 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459653 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12438.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92-92-2 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
Biphenyl-4-carboxylic acid is employed in the synthesis, characterization of europium, terbium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido bifenil-4-carboxílico se emplea en la síntesis, caracterización de europio, complejos de terbio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-92-2
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.221
Número MDL MFCD00002553
Clave InChI NNJMFJSKMRYHSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-biphenylcarboxylic acid, biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, p-phenylbenzoic acid, 4-carboxybiphenyl, para phenyl benzoic acid, 4-diphenylcarboxylic acid, diphenyl-4-carboxylic acid, 4-carboxy-1,1'-biphenyl
PubChem CID 66724
Nombre IUPAC ácido 4-fenilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl-4-carboxylic acid
Punto de fusión 223°C to 227°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 973519
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%