Learn More
Bifenil-4-carboxaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399419
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11399419 5 g 5 g
11452528 25 g 25 g
11462528 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11399419
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15839.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3218-36-8 | C13H10O | 182.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3218-36-8
Fórmula molecular C13H10O
Peso molecular (g/mol) 182.22
Número MDL MFCD00006947
Clave InChI ISDBWOPVZKNQDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-biphenylcarboxaldehyde, 4-biphenylaldehyde, p-phenylbenzaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, biphenyl-4-carboxaldehyde, 4-formylbiphenyl, p-biphenylylaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, p-biphenylaldehyde, p-biphenylcarboxaldehyde
PubChem CID 76689
Nombre IUPAC 4-fenilbenzaldehído
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 57°C to 61°C
Densidad 1.107
Punto de ebullición 184°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 172°C (341°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 606693
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza ≥98%